(S)-(-)-3-(Benzyloxycarbonyl)oxazolidine-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-3-((Benzyloxy)carbonyl)oxazolidine-4-carboxylic acid, (S)-CBZ-Oxaproline
OR316041-1G OR316041-5G
APOSOR316041-1GEA 230 EUR
APOSOR316041-1G APOSOR316041-5G
(S)-(-)-3-(Benzyloxycarbonyl)oxazolidine-4-carboxylic acid
(S)-(-)-3-(Benzyloxycarbonyl)oxazolidine-4-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₃NO₅
MW: 251,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00274193
Núm. CAS: 97534-82-2