N-Boc-D-phenylalaninol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Boc-D-Phenylalaninol
OR316042-100G OR316042-25G OR316042-5G
APOSOR316042-100GEA 221 EUR
APOSOR316042-100G APOSOR316042-25G APOSOR316042-5G
N-Boc-D-phenylalaninol
N-Boc-D-phenylalaninol
Formula: C₁₄H₂₁NO₃
MW: 251,3 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216472
Núm. CAS: 106454-69-7