(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2S,3aS,7aS)-Octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid, H-Oic-OH
OR316048-25G
APOSOR316048-25GEA 66.7 EUR
APOSOR316048-25G
(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole
(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole
Formula: C₉H₁₅NO₂
MW: 169,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07782125
Núm. CAS: 80875-98-5