(R)-2-Amino-2-phenylacetamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR316055-100G
OR316055-25G
OR316055-5G
APOSOR316055-100GEA
132
EUR
APOSOR316055-100G
APOSOR316055-25G
APOSOR316055-5G
(R)-2-Amino-2-phenylacetamide 98%
(R)-2-Amino-2-phenylacetamide
Formula:
C₈H₁₀N₂O Pto. de fusión: 125…129 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06799064 Núm. CAS: 6485-67-2 EINECS: 420-370-0 |