tert-Butyl-3-hydroxy-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
N-t-BOC-4-Methylene-3-Piperidinol, tert-Butyl 3-hydroxy-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
OR316061-1G
OR316061-250MG
APOSOR316061-1GEA
162
EUR
APOSOR316061-1G
APOSOR316061-250MG
tert-Butyl-3-hydroxy-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-hydroxy-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
Formula:
C₁₁H₁₉NO₃ MW: 213,2735 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD15474939 Núm. CAS: 159635-22-0 |