1-Bromocarbazole 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-9H-carbazole
OR31659-1G OR31659-5G OR31659-25G
APOSOR31659-1GEA 46.4 EUR
APOSOR31659-1G APOSOR31659-5G APOSOR31659-25G
1-Bromocarbazole 99%
1-Bromocarbazole
Formula: C₁₂H₈BrN
MW: 246,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18450164
Núm. CAS: 16807-11-7