4-Bromocarbazole 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-9H-carbazole
OR31660-1G OR31660-5G OR31660-25G
APOSOR31660-1GEA 21.9 EUR
APOSOR31660-1G APOSOR31660-5G APOSOR31660-25G
4-Bromocarbazole 99%
4-Bromocarbazole
Formula: C₁₂H₈BrN
MW: 246,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18450175
Núm. CAS: 3652-89-9