1-Bromodibenzofuran 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromodibenzo[b,d]furan
OR31661-1G OR31661-250MG OR31661-5G
APOSOR31661-1GEA 29 EUR
APOSOR31661-1G APOSOR31661-250MG APOSOR31661-5G
1-Bromodibenzofuran 99%
1-Bromodibenzofuran
Formula: C₁₂H₇BrO
MW: 247,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00094238
Núm. CAS: 50548-45-3