2-Bromodibenzothiophene 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromodibenzo[b,d]thiophene
OR31664-25G OR31664-5G
APOSOR31664-25GEA 27.7 EUR
APOSOR31664-25G APOSOR31664-5G
2-Bromodibenzothiophene 99%
2-Bromodibenzothiophene
Formula: C₁₂H₇BrS
MW: 263,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00089285
Núm. CAS: 22439-61-8