5'-Bromo-2'-chloroacetophenone 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3169-1G OR3169-25G OR3169-5G
APOSOR3169-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3169-1G APOSOR3169-25G APOSOR3169-5G
5'-Bromo-2'-chloroacetophenone 99%
5'-Bromo-2'-chloroacetophenone
Formula: C₈H₆BrClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683851
Núm. CAS: 105884-19-3