7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR317000-5G OR317000-25G
APOSOR317000-5GEA 74.1 EUR
APOSOR317000-5G APOSOR317000-25G
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₆H₅N₃
Pto. de fusión: 130…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08234403
Núm. CAS: 271-70-5