5-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR317007-5G
APOSOR317007-5GEA 149 EUR
APOSOR317007-5G
5-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
5-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₆H₄BrN₃
MW: 198,0200 g/mol
Pto. de fusión: 199…201 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01877574
Núm. CAS: 175791-49-8