4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR317010-1G OR317010-5G
APOSOR317010-1GEA 104 EUR
APOSOR317010-1G APOSOR317010-5G
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbaldehyde
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbaldehyde
Formula: C₇H₄ClN₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12406099
Núm. CAS: 908287-21-8