Methyl-3-oxetane acetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR317032-1G OR317032-250MG
APOSOR317032-1GEA 288 EUR
APOSOR317032-1G APOSOR317032-250MG
Methyl-3-oxetane acetate 97%
Methyl-3-oxetane acetate
Formula: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18642557
Núm. CAS: 1217800-69-5