1-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR317044-1G OR317044-100MG OR317044-250MG
APOSOR317044-1GEA 1010 EUR
APOSOR317044-1G APOSOR317044-100MG APOSOR317044-250MG
1-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate 98%
1-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate
Formula: C₇H₁₁NO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17214340
Núm. CAS: 936947-34-1