3-(Boc-amino)oxetane-3-methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl (3-(hydroxymethyl)oxetan-3-yl)carbamate
OR317049-1G OR317049-500MG
APOSOR317049-1GEA 696 EUR
APOSOR317049-1G APOSOR317049-500MG
3-(Boc-amino)oxetane-3-methanol 97%
3-(Boc-amino)oxetane-3-methanol
Formula: C₉H₁₇NO₄
MW: 203,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22415250
Núm. CAS: 1363382-11-9