2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR317053-250MG OR317053-500MG
APOSOR317053-250MGEA 0 EUR
APOSOR317053-250MG APOSOR317053-500MG
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate 96%
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate
Formula: C₆H₁₁NO·C₂H₂O₄
MW: 203,19 g/mol
Pto. de fusión: 85…94 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD18325162
Núm. CAS: 1389264-18-9