tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Carbamic acid, N-(3-oxocyclobutyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-Methyl-2-propanyl (3-oxocyclobutyl)carbamate, tert-Butyl 3-oxocyclobutylcarbamate
OR317060-1G OR317060-5G
APOSOR317060-1GEA 21.9 EUR
APOSOR317060-1G APOSOR317060-5G
tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate
tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate
Formula: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,22 g/mol
Pto. de fusión: 120…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09751872
Núm. CAS: 154748-49-9