5-Iodo-m-xileno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Iodo-3,5-dimethylbenzene, 3,5-Dimethyl-1-iodobenzene, 1,3-Dimethyl-5-iodobenzene, 3,5-Dimethyliodobenzene
OR3171-100G OR3171-25G
APOSOR3171-100GEA 49.3 EUR
APOSOR3171-100G APOSOR3171-25G
5-Iodo-m-xileno
5-Iodo-m-xileno
Formula: C₈H₉I
MW: 232.06 g/mol
Pto. Ebullición: 92…94 °C/3mmHg
Densidad: 1.608 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060659
Núm. CAS: 22445-41-6