3,3-Dimethoxycyclobutane-1-carboxylate methyl ester 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 3,3-dimethoxycyclobutanecarboxylate, methyl 3,3-dimethoxycyclobutane-1-carboxylate
OR317106-25G
APOSOR317106-25GEA 63.8 EUR
APOSOR317106-25G
3,3-Dimethoxycyclobutane-1-carboxylate methyl ester 96%
3,3-Dimethoxycyclobutane-1-carboxylate methyl ester
Formula: C₈H₁₄O₄
MW: 174,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11111944
Núm. CAS: 98231-07-3