(1-Methylcyclobutyl)methanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR317109-100MG OR317109-250MG
APOSOR317109-100MGEA 24.8 EUR
APOSOR317109-100MG APOSOR317109-250MG
(1-Methylcyclobutyl)methanamine hydrochloride
(1-Methylcyclobutyl)methanamine hydrochloride
Formula: C₆H₁₄ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18074449
Núm. CAS: 1245647-53-3