3-Amino-5-cyclobutyl-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR317113-1G OR317113-5G
APOSOR317113-1GEA 79.9 EUR
APOSOR317113-1G APOSOR317113-5G
3-Amino-5-cyclobutyl-1H-pyrazole
3-Amino-5-cyclobutyl-1H-pyrazole
Formula: C₇H₁₁N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08061045
Núm. CAS: 326827-21-8