1-Cyclobutyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR317114-1G OR317114-5G
APOSOR317114-1GEA 59.6 EUR
APOSOR317114-1G APOSOR317114-5G
1-Cyclobutyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
1-Cyclobutyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₃H₂₁BN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16659010
Núm. CAS: 1002309-48-9