Ethyl (3-hydroxycyclobutyl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
OR317120-1G
OR317120-250MG
APOSOR317120-1GEA
580
EUR
APOSOR317120-1G
APOSOR317120-250MG
Ethyl (3-hydroxycyclobutyl)acetate
Ethyl (3-hydroxycyclobutyl)acetate
Formula:
C₈H₁₄O₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD23105932 Núm. CAS: 1408075-22-8 |