3,3-Dimethylcyclobutanecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR317125-1G
OR317125-250MG
APOSOR317125-1GEA
157
EUR
APOSOR317125-1G
APOSOR317125-250MG
3,3-Dimethylcyclobutanecarboxylic acid
3,3-Dimethylcyclobutanecarboxylic acid
Formula:
C₇H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 105…106 °C/15mmHg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01734205 Núm. CAS: 34970-18-8 |