1-Methylcyclobutanecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR317127-1G OR317127-5G
APOSOR317127-1GEA 65.4 EUR
APOSOR317127-1G APOSOR317127-5G
1-Methylcyclobutanecarboxylic acid
1-Methylcyclobutanecarboxylic acid
Formula: C₆H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15527494
Núm. CAS: 32936-76-8