cis-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR317136-1G OR317136-250MG
APOSOR317136-1GEA 725 EUR
APOSOR317136-1G APOSOR317136-250MG
cis-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
cis-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
Formula: C₁₁H₁₅NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16660354
Núm. CAS: 206660-72-2