trans-tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl (trans-3-hydroxycyclobutyl)carbamate, trans-1-Amino-3-hydroxycyclobutane, N-BOC protected
OR317138-1G OR317138-25G OR317138-5G
APOSOR317138-1GEA 29 EUR
APOSOR317138-1G APOSOR317138-25G APOSOR317138-5G
trans-tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate 97%
trans-tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
Formula: C₉H₁₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09038209
Núm. CAS: 389890-42-0