1-Azetidinecarboxylic acid-3-iodophenylmethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR317157-1G OR317157-5G
APOSOR317157-1GEA 105 EUR
APOSOR317157-1G APOSOR317157-5G
1-Azetidinecarboxylic acid-3-iodophenylmethyl ester
1-Azetidinecarboxylic acid-3-iodophenylmethyl ester
Formula: C₁₁H₁₂INO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09026510
Núm. CAS: 939759-26-9