1-Azetidinecarboxylic acid-3-aminophenylmethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Aminoazetidine, N1-CBZ-protected, 1-Cbz-3-Aminoazetidine
OR317158-1G OR317158-5G
APOSOR317158-1GEA 78.3 EUR
APOSOR317158-1G APOSOR317158-5G
1-Azetidinecarboxylic acid-3-aminophenylmethyl ester
1-Azetidinecarboxylic acid-3-aminophenylmethyl ester
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₂
MW: 206,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07772068
Núm. CAS: 112257-20-2