Methyl-1-boc-3-azetidineacetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR317161-1G OR317161-25G OR317161-5G
APOSOR317161-1GEA 74.1 EUR
APOSOR317161-1G APOSOR317161-25G APOSOR317161-5G
Methyl-1-boc-3-azetidineacetate
Methyl-1-boc-3-azetidineacetate
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11559001
Núm. CAS: 497160-14-2