1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 3-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
OR317164-5G
APOSOR317164-5GEA 102 EUR
APOSOR317164-5G
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine
Formula: C₉H₁₆BrNO₂
MW: 250,136 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16556174
Núm. CAS: 253176-93-1