tert-Butyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate hydrochloride
OR317165-1G OR317165-5G
APOSOR317165-1GEA 68.3 EUR
APOSOR317165-1G APOSOR317165-5G
tert-Butyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate hydrochloride
tert-Butyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate hydrochloride
Formula: C₁₂H₂₃ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185086
Núm. CAS: 1023301-84-9