1-Boc-3-methoxycarbonylmethyleneazetidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR317169-1G OR317169-5G
APOSOR317169-1GEA 0 EUR
APOSOR317169-1G APOSOR317169-5G
1-Boc-3-methoxycarbonylmethyleneazetidine 97%
1-Boc-3-methoxycarbonylmethyleneazetidine
Formula: C₁₁H₁₇NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13190429
Núm. CAS: 1105662-87-0