N,N-Dimethyl-3-azetidinamine dihydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR317171-1G OR317171-5G OR317171-10G
APOSOR317171-1GEA 95.7 EUR
APOSOR317171-1G APOSOR317171-5G APOSOR317171-10G
N,N-Dimethyl-3-azetidinamine dihydrochloride 97%
N,N-Dimethyl-3-azetidinamine dihydrochloride
Formula: C₅H₁₄Cl₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09264378
Núm. CAS: 124668-49-1