(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-1-Boc-2-Azetidinemethanol, (S)-1-Boc-2-azetidinemethanol, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azetidinemethanol
OR317181-1G OR317181-5G
APOSOR317181-1GEA 119 EUR
APOSOR317181-1G APOSOR317181-5G
(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol
(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol
Formula: C₉H₁₇NO₃
MW: 187.2362 g/mol
Densidad: 1.05 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093620
Núm. CAS: 161511-85-9