(R)-1-Boc-2-Azetidinemethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azetidinemethanol, (R)-1-Boc-2-azetidinemethanol
OR317182-1G OR317182-250MG
APOSOR317182-1GEA 226 EUR
APOSOR317182-1G APOSOR317182-250MG
(R)-1-Boc-2-Azetidinemethanol
(R)-1-Boc-2-Azetidinemethanol
Formula: C₉H₁₇NO₃
MW: 187,2362 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03790937
Núm. CAS: 161511-90-6