1,6-Diiodohexano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3172-100G
APOSOR3172-100GEA 0 EUR
APOSOR3172-100G
1,6-Diiodohexano 98%
1,6-Diiodohexano
Formula: C₆H₁₂I₂
MW: 337,97 g/mol
Pto. Ebullición: 141…142 °C/10mmHg
Pto. de fusión: 44478 °C
Densidad: 2,052 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001103
Núm. CAS: 629-09-4
EINECS: 211-073-5