Methyl-2-azetidinecarboxylate hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR317227-1G OR317227-5G
APOSOR317227-1GEA 0 EUR
APOSOR317227-1G APOSOR317227-5G
Methyl-2-azetidinecarboxylate hydrochloride 95%
Methyl-2-azetidinecarboxylate hydrochloride
Formula: C₅H₁₀ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861757
Núm. CAS: 162698-26-2