4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR317249-10G OR317249-1G OR317249-5G
APOSOR317249-10GEA 574 EUR
APOSOR317249-10G APOSOR317249-1G APOSOR317249-5G
4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₁₃H₁₀ClN₃O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09907939
Núm. CAS: 479633-63-1