3-Etiloxetano-3-metanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (3-Ethyloxetan-3-yl)methanol, 2-Hydroxymethyl-2-ethyl-1,3-epoxypropane, 3-Hydroxymethyl-3-ethyloxetane
OR317261-100G OR317261-25G OR317261-500G
APOSOR317261-100GEA 24.8 EUR
APOSOR317261-100G APOSOR317261-25G APOSOR317261-500G
3-Etiloxetano-3-metanol 97%
3-Etiloxetano-3-metanol
Formula: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Pto. Ebullición: 96 °C/4mmHg
Densidad: 1,019 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190143
Núm. CAS: 3047-32-3
EINECS: 221-254-0