1-Iodobutano
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR3174-100G OR3174-500G
APOSOR3174-100GEA 72.5 EUR
APOSOR3174-100G APOSOR3174-500G
1-Iodobutano
1-Iodobutano
Formula: C₄H₉I
Pto. Ebullición: 130…131 °C
Pto. de fusión: –103 °C
Densidad: 1,617 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001098
Núm. CAS: 542-69-8
EINECS: 208-824-4
UN: 1993
ADR: 3,III