1,2,4-Triazole-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxylic acid
OR3176-1G OR3176-25G OR3176-5G
APOSOR3176-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3176-1G APOSOR3176-25G APOSOR3176-5G
1,2,4-Triazole-3-carboxylic acid 95%
1,2,4-Triazole-3-carboxylic acid
Formula: C₃H₃N₃O₂
MW: 113,0748 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078268
Núm. CAS: 4928-87-4