1-Bromo-5-nitronaftaleno 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR3179-100G OR3179-25G OR3179-5G
APOSOR3179-100GEA 184 EUR
APOSOR3179-100G APOSOR3179-25G APOSOR3179-5G
1-Bromo-5-nitronaftaleno 96%
1-Bromo-5-nitronaftaleno
Formula: C₁₀H₆BrNO₂
MW: 252.0641 g/mol
Pto. de fusión: 116…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156397
Núm. CAS: 5328-76-7