4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR318000-1G OR318000-10G OR318000-5G
APOSOR318000-1GEA 208 EUR
APOSOR318000-1G APOSOR318000-10G APOSOR318000-5G
4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazole 95+%
4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₇ClN₂
Pto. de fusión: 184…185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03647018
Núm. CAS: 111016-47-8