5-Methanesulphonyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR318001-1G OR318001-5G OR318001-10G
APOSOR318001-1GEA 227 EUR
APOSOR318001-1G APOSOR318001-5G APOSOR318001-10G
5-Methanesulphonyl-1H-indole-2-carboxylic acid
5-Methanesulphonyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₉NO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10688267
Núm. CAS: 367501-41-5