3-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-2-yl)propionic acid hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR318002-1G
OR318002-5G
APOSOR318002-1GEA
487
EUR
APOSOR318002-1G
APOSOR318002-5G
3-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-2-yl)propionic acid hydrochloride 95+%
3-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-2-yl)propionic acid hydrochloride
Formula:
C₁₂H₁₆ClNO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD10688268 Núm. CAS: 846576-15-6 |