tert-Butyl-3-amino-3-oxopropyl(benzyl)carbamate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR318003-1G OR318003-10G OR318003-5G
APOSOR318003-1GEA 238 EUR
APOSOR318003-1G APOSOR318003-10G APOSOR318003-5G
tert-Butyl-3-amino-3-oxopropyl(benzyl)carbamate 95+%
tert-Butyl-3-amino-3-oxopropyl(benzyl)carbamate
Formula: C₁₅H₂₂N₂O₃
MW: 278,35 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10688278
Núm. CAS: 1040682-30-1