N-Benzoylethylenediamine hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR318004-1G OR318004-5G
APOSOR318004-1GEA 532 EUR
APOSOR318004-1G APOSOR318004-5G
N-Benzoylethylenediamine hydrochloride 95+%
N-Benzoylethylenediamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₃ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10511533
Núm. CAS: 1502-45-0