4-[(Methylamino)carbonyl]benzoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Methylcarbamoyl)benzoic acid
OR318005-1G OR318005-10G OR318005-5G
APOSOR318005-1GEA 382 EUR
APOSOR318005-1G APOSOR318005-10G APOSOR318005-5G
4-[(Methylamino)carbonyl]benzoic acid 95+%
4-[(Methylamino)carbonyl]benzoic acid
Formula: C₉H₉NO₃
MW: 179,18 g/mol
Pto. de fusión: 270…272 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10688269
Núm. CAS: 23754-45-2